Key Documents
57903
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(Trimethylsilyl)methyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCH2I
Número CAS:
Peso molecular:
214.12
Beilstein:
1731485
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
pb
139-141 °C (lit.)
densidade
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
chave InChI
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Starting material for the preparation of 2-(trimethylsilyl)ethyl-triphenylphosphonium iodide used for the synthesis of allyl silanes; Used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
I. Fleming et al.
Synthesis, 446-446 (1979)
D. Seyferth et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3104-3104 (1977)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2170-2170 (1985)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4773-4773 (1983)