Documentos Principais
694118
Sigma-Aldrich
Cyclohexylallene
97%
Sinônimo(s):
(1,2-Propadienyl)cyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14
Número CAS:
Peso molecular:
122.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.483
p.e.
56-57 °C/15 mmHg
densidade
0.839 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h6,9H,1,3-5,7-8H2
chave InChI
CQHBBSICMXUMIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)