756369
1,3-Dicyclohexylimidazolium chloride
Sinônimo(s):
1,3-Dicyclohexyl-1H-imidazolium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
101-144 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.ClH/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;/h11-15H,1-10H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
UPJKDKOHHMKJAY-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)