656623
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
97%
Sinônimo(s):
N,N′-(2,6-Diisopropylphenyl)dihydroimidazolium chloride
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
289-293 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.