904848
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
≥95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)-2-chloroimidazolium chloride, Chloroimidazolium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
[Cl+]=C1N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;/h9-20H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JDMACANGISWEGX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)