Documentos Principais
574074
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene, 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1H-imidazolium chloride, 2,5-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H37ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
425.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
278 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2cc[n+](c2)-c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-21H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Used with palladium acetate to generate an N-heterocyclic carbene catalyst for carbonylative cross-coupling of pyridyl halides with aryl boronic acids.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 63, 682-682 (2007)
Artigos
Emerging class of privileged ligands
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
574074-2G4061832621319
574074-500MG4061832621333