Documentos Principais
660035
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-(Adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H33BF4N2
Número CAS:
Peso molecular:
424.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
277-282 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1CC(C2)(C3)n4cc[n+](c4)C56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C23H33N2.BF4/c1-2-25(23-12-19-6-20(13-23)8-21(7-19)14-23)15-24(1)22-9-16-3-17(10-22)5-18(4-16)11-22;2-1(3,4)5/h1-2,15-21H,3-14H2;/q+1;-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-;
chave InChI
KVWCCJYLKCSVME-SVFMDKMYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.
Emerging class of privileged ligands