Documentos Principais
659983
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(tert-butyl)-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21N2 · BF4
Número CAS:
Peso molecular:
268.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
157-198 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
chave InChI
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate is an N-heterocyclic carbene (NHC) compound that can be prepared by reacting paraformaldehyde with tert-butyl amine and hydrogen tetrafluoroborate (35% in water).
Aplicação
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate may be used in the preparation of di-μ-iodobis(1,3-di-tert-butylimidazolin-2-ylidene)diiododipalladium(II), a palladium(II)-NHC complex, which can catalyze Mizoroki-Heck reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
CX21 Umicore, 98%
Sigma-Aldrich
660361
CX21
Synthesis, structure and catalytic application of palladium (II) complexes bearing N-heterocyclic carbenes and phosphines.
Herrmann WA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 617, 616-628 (2001)