Documentos Principais
660019
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
96%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(1-methylethyl)-1H-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-Di-isopropyl-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Di-isopropyl-imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17N2 · BF4
Número CAS:
Peso molecular:
240.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
62-79 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC(C)n1cc[n+](c1)C(C)C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;2-1(3,4)5/h5-9H,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
PSKQPXYUPOKHPY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Rapid progress in cross-coupling reactions of unactivated substrates catalyzed by metal complexes has transformed the chemical market-place through introduction of an extensive library of achiral and chiral phosphine ligands.