Key Documents
673188
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(1-adamanthyl)benzimidazolium chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H35ClN2
Peso molecular:
423.03
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
288-292 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)n4c[n+](c5ccccc45)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7
InChI
1S/C27H35N2.ClH/c1-2-4-25-24(3-1)28(26-11-18-5-19(12-26)7-20(6-18)13-26)17-29(25)27-14-21-8-22(15-27)10-23(9-21)16-27;/h1-4,17-23H,5-16H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Emerging class of privileged ligands