Documentos Principais
915653
Sigma-Aldrich
IPr# HCl
Sinônimo(s):
1,3-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C93H73ClN2
Peso molecular:
1254.04
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
>300 °C
Categorias relacionadas
Aplicação
IPr#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)