Documentos Principais
919608
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C100H78Cl2F3N3Pd
Peso molecular:
1556.03
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)