Documentos Principais
916420
Sigma-Aldrich
BIAN-IPr# HCl
Sinônimo(s):
7,9-Bis-(2,4,6-Tribenzhydrylphenyl)-7H-acenaphtho[1,2-d]imidazol-9-ium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C103H77ClN2
Peso molecular:
1378.18
Formulário
powder
Aplicação
BIAN-IPr# HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)