F3381
Fast Red Violet LB Salt
Dye content ≥90%, Powder
Sinônimo(s):
5-Chloro-4-benzamido-2-methylbenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fast Red Violet LB Salt, Dye content ≥90 %
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥90%
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]#N
InChI
1S/C14H10ClN3O.ClH/c1-9-7-13(11(15)8-12(9)18-16)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-8H,1H3;1H
chave InChI
SARKXLKWFKNUMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Fast Red Violet LB Salt is suitable for quantitating alkaline phosphatase through histochemical, hematological, histological, and flow cytometric methods.
- It has been used to study the role of TNF-α during fracture healing.
- has been used for the detection of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) in tissue sections.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?