N5000
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt
≥98% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substratesodium 3-(2,4-dimethylphenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Naphthol AS-MX phosphate disodium salt, phosphatase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to hazy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
IHRJBGLDOBEMPR-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Substratos
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?