F3378
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
Dye content ≥80 %, Powder
Sinônimo(s):
4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt, Dye content ≥80 %
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥80%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
157 °C
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?