Documentos Principais
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Powder
Sinônimo(s):
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
300.35
Número do índice de cores:
37175
Beilstein:
3416889
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ~95%
pf
98-100 °C
solubilidade
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)