44670
Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
for microscopy (Hist.)
Sinônimo(s):
4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Hist.)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
157 °C
solubilidade
hot water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥100 at 390-400 nm in water
≥200 at 325-335 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
chave InChI
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?