16587
Daidzein
analytical standard
Sinônimo(s):
4′,7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromone, Isoaurostatin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
chave InChI
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?