Documentos Principais
PHL89693
Glycitin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
4′,7-Dihydroxy 6-methoxyisoflavone 7-O-glucoside, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-, Glycitein 7-O-β-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
446.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
chave InChI
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glycitin is a soy isoflavone in the glucoside form. A rat model study demonstrated glycitin to be effective in preventing bone loss and reversing the unfavorable changes of lipid metabolism in this model.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Daidzein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1858
Daidzein
Daidzein ≥98%, synthetic
Sigma-Aldrich
D7802
Daidzein