N7000
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
≥98% (titration), powder
Sinônimo(s):
α-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sodium 1-naphthyl phosphate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (titration)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.Na.H2O/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
NSWUDGODQXQNON-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3