Documentos Principais
G0141
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide)
≥98% (TLC), powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
302.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Nome do produto
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide),
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C(OC)=C1)=O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4/c1-22-14-9-11(8-10-4-2-3-5-12(10)14)18-15(19)7-6-13(17)16(20)21/h2-5,8-9,13H,6-7,17H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
chave InChI
DUNDTSUHZJULAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) has been used in histochemical staining of HepG2 cells for γ-glutamyl transpeptidase (GGT) subcellular localization.
Ações bioquímicas/fisiológicas
L-Glutamic acid γ-(4-methoxy-β-naphthylamide) or GMNA is a synthetic substrate of γ-glutamyl transpeptidase (GGT).
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aflatoxin B~ 1 and 2-acetylaminofluorene induced hepatic carcinogenicity and gamma-glutamyltranspeptidase expression via chronic feeding in rats
Liao JW, et al.
The American Journal of Medicine, 44(1) , 37-50 (2002)