A3261
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride
≥99% (HPLC), powder
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride,
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C22H33N9O2.3ClH/c23-17(7-3-11-28-21(24)25)19(32)31-18(8-4-12-29-22(26)27)20(33)30-16-10-9-14-5-1-2-6-15(14)13-16;;;/h1-2,5-6,9-10,13,17-18H,3-4,7-8,11-12,23H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,24,25,28)(H4,26,27,29);3*1H/t17-,18-;;;/m0.../s1
chave InChI
RNVXXFQJTJQVER-NCXIRTITSA-N
Descrição geral
Aplicação
Substratos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?