Documentos Principais
G3769
Sigma-Aldrich
Glutaryl-Ala-Ala-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
protease substrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H36N4O7
Número CAS:
Peso molecular:
576.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C31H36N4O7/c1-19(32-27(36)14-9-15-28(37)38)29(39)33-20(2)30(40)35-25(16-21-10-5-4-6-11-21)31(41)34-23-17-22-12-7-8-13-24(22)26(18-23)42-3/h4-8,10-13,17-20,25H,9,14-16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,37,38)
chave InChI
QFJWKXYGBSQMDX-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substratos
Substrate for a spectrofluorometric assay of neutral endopeptidase 24.11 (enkephalinase). It is also hydrolyzed by chymotrypsin and E. coli protease La.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.