S1899
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide
protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Suc-Gly-Gly-Phe-PNA
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Succinyl-Gly-Gly-Phe-p-nitroanilide, protease substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C23H25N5O8/c29-19(10-11-22(32)33)24-13-20(30)25-14-21(31)27-18(12-15-4-2-1-3-5-15)23(34)26-16-6-8-17(9-7-16)28(35)36/h1-9,18H,10-14H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,26,34)(H,27,31)(H,32,33)
chave InChI
CFYIUBWVKZQDOG-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.