P2664
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
249.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?