N4875
Naphthol AS-MX phosphate
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-naphtho-2′,4′-xylidide Phosphate, N-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(phosphonooxy)-2-naphthalenecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Naphthol AS-MX phosphate, powder, ≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
chave InChI
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- a substrate for alkaline phosphatase in human osteoblasts
- mouse embryonic stem cell (mESC)
- coronal plane sections for fluorescence staining and analysis
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3