Documentos Principais
N5625
Sigma-Aldrich
Naphthol AS phosphate
>99% purity (TLC), powder
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-naphthanilide phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
343.27
Beilstein:
2772810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Naphthol AS phosphate, >99% (TLC), histochemical substrate
Nível de qualidade
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22)
chave InChI
KVIYXIWBXOQZDN-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Histochemical substrate for acid and alkaline phosphatase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Enumerating T-cell subsets on blood smears. An evaluation of an indirect immunoalkaline phosphatase method.
Wong GK
American Journal of Clinical Pathology, 86, 756-756 (1986)
Primary human alveolar type II epithelial cell chemokine release: effects of cigarette smoke and neutrophil elastase.
Witherden IR
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 30, 500-500 (2004)
Umut Gazi et al.
The Journal of biological chemistry, 286(10), 7822-7829 (2011-01-06)
The mannose receptor (MR) is an endocytic type I membrane molecule with a broad ligand specificity that is involved in both hemostasis and pathogen recognition. Membrane-anchored MR is cleaved by a metalloproteinase into functional soluble MR (sMR) composed of the