F6760
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Powder
Sinônimo(s):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt,
forma
powder
cor
white to light yellow
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
adequação
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
chave InChI
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3