Documentos Principais
F2256
Sigma-Aldrich
Fast Red RC Salt
Powder
Sinônimo(s):
2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex, 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Diazo Fast Red RC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6Cl2N2O · 0.5ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
273.19
Número do índice de cores:
37120
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Fast Red RC Salt,
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ~20%
cor
faint yellow to yellow
solubilidade
water: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)