F8761
Fast Garnet GBC sulfate salt
Powder
Sinônimo(s):
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fast Garnet GBC sulfate salt, diazonium dye
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye Content Calculated, ≥90%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?