D8388
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
powder
Sinônimo(s):
DMP, Dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?