Documentos Principais
80490
Sigma-Aldrich
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
DMP, Dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
259.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Cross-linking reagent for the modification of proteins via amidation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Use of a diimidoester cross-linking reagent to examine the subunit structure of rabbit muscle pyruvate kinase.
G E Davies et al.
Canadian journal of biochemistry, 50(4), 416-422 (1972-04-01)
C Schneider et al.
The Journal of biological chemistry, 257(18), 10766-10769 (1982-09-25)
A method is described by which an immunoaffinity matrix was constructed by binding antibody directly or indirectly to protein A-Sepharose 4B followed by cross-linking of the complex with dimethyl pimelimidate. This allows optimal spatial orientation of antibodies and, thus, maximum