283088
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
98%
Sinônimo(s):
4-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-Anisyldiazonium tetrafluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium fluoborate (6CI), p-Methoxybenzenediazonium fluoroborate, p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate (7CI), p-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate(1-), p-Methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
142-144 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.COc1ccc(cc1)[N+]#N
InChI
1S/C7H7N2O.BF4/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;2-1(3,4)5/h2-5H,1H3;/q+1;-1
chave InChI
BYGWNWAFXUPZHI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?