N7375
2-Naphthyl phosphate sodium salt
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
β-Naphthyl phosphate monosodium salt, 2-Naphthyl phosphate monosodium salt, mono-Sodium 2-naphthyl phosphate sodium salt
About This Item
product name
2-Naphthyl phosphate sodium salt,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3