Documentos Principais
N9252
Sigma-Aldrich
Fosfato de naftol AS
≥98% purity, powder
Sinônimo(s):
2-Naftalenocarboxamida, N-fenil-3-(fosfonooxi)-, sal dissódico; [3-(fenilcarbamoil)naftalen-2-il] fosfato
About This Item
Fórmula linear:
C17H12NO5PNa2
Número CAS:
Peso molecular:
387.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome do produto
Fosfato de naftol AS, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
composição
Water (by Karl Fischer): ≤ 34.3%
Phosphorus (dry basis): 7.6-8.8%
Sodium (dry basis): 10.6-13.2%
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P.2Na/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22;;/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
APGJTCWWLWOMQM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
O sal dissódico fosfato de naftol AS destina-se ao uso como substrato para a demonstração histoquímica das atividades de fosfatase ácida e alcalina.
Substratos
Substrato histoquímico para fosfatase alcalina e ácida.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)