Documentos Principais
922773
Sigma-Aldrich
IPr*Pd(acac)Cl
≥95%
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylphenyl)imidazolium palladium acetylacetone chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C74H63ClN2O2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
1154.18
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pd]1(C2N(C(C(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=C5)=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C5C)C=CN2C(C(C(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=C%10)=C(C(C%11=CC=CC=C%11)C%12=CC=CC=C%12)C=C%10C)oc(C)cc(C)o1
Aplicação
IPr*Pd(acac)Cl is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
[Pd(IPr*)(acac)Cl]: An Easily Synthesized, Bulky Precatalyst for C?N Bond Formation
Meiries S, et al.
Organometallics, 31, 3402-3409 (2012)