Documentos Principais
915912
Sigma-Aldrich
Np# HCl
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C101H77ClN2
Peso molecular:
1354.16
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
209-306 °C
Categorias relacionadas
Aplicação
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
426.2 - 494.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
219 - 257 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)