Documentos Principais
929506
Sigma-Aldrich
ItOct-bimy HCl
≥95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H39ClN2
Peso molecular:
379.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)C2=C1C=CC=C2.[Cl-]
InChI
1S/C23H39N2.ClH/c1-20(2,3)15-22(7,8)24-17-25(19-14-12-11-13-18(19)24)23(9,10)16-21(4,5)6;/h11-14,17H,15-16H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IVGBTUCNWBOROK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
ItOct-bimy HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu-bimy (673390) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)