About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2N3
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 7,000
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA13018-500MG | 4061834429050 |