Documentos Principais
JKA13017
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average MN 6,000, Azide
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2N3
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Nome do produto
mPEG6-Azide,
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 6,000
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.