Documentos Principais
JKA7010
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, amine reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
Número CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, average Mn 20,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 20,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)