Documentos Principais
JKA7067
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K
average MN 40,000, Maleimide, thiol reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG40K-Maleimide, average Mn 40,000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 40,000
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Maleimide. Hydrogel PEG. Maleimide is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
4arm-PEG5K-SH average Mn 5,000
Sigma-Aldrich
JKA7002
4arm-PEG5K-SH
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7067-1G4061833867358