Key Documents
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Sinônimo(s):
IPent-HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H53ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
537.26
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
pf
362-364 °C
Aplicação
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael G Organ et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(13), 2383-2387 (2009-02-20)
Incredible Bulk: A series of N-heterocyclic carbene catalysts (see picture) were prepared and evaluated in the Suzuki-Miyaura reaction. A variety of sterically encumbered tetra-ortho-substituted biaryl products were formed from unreactive aryl chlorides using the isopentyl-substituted catalyst at temperatures ranging from