Documentos Principais
929492
Sigma-Aldrich
SItOct HCl
≥95%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H39ClN2
Peso molecular:
330.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder, flakes, or chunks
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)CC1.[Cl-]
InChI
1S/C19H39N2.ClH/c1-16(2,3)13-18(7,8)20-11-12-21(15-20)19(9,10)14-17(4,5)6;/h15H,11-14H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ADQFNGVBSDRFDY-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
SItOct HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)