Documentos Principais
799580
Sigma-Aldrich
HandaPhos
greener alternative
≥95%
Sinônimo(s):
(2S,3S)-4-(2,6-Dimethoxyphenyl)-3-(2-methyl-2-propanyl)-2-(2,4,6-triisopropylbenzyl)-2,3-dihydro-1,3-benzoxaphosphole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H47O3P
Número CAS:
Peso molecular:
546.72
Código UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
InChI
1S/C35H47O3P/c1-21(2)24-18-26(22(3)4)28(27(19-24)23(5)6)20-32-38-31-17-12-14-25(34(31)39(32)35(7,8)9)33-29(36-10)15-13-16-30(33)37-11/h12-19,21-23,32H,20H2,1-11H3/t32-,39?/m0/s1
chave InChI
RXGMKJPMNONITA-DKHGMYDOSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
HandaPhos forms a 1:1 complex with Pd(OAc)2 thereby arriving at a pre-catalyst, used at the ppm level, that enables Suzuki-Miyaura cross-couplings to be run under micellar catalysis in water at room temperature. To be used in tandem with Designer Surfactant TPGS-750-M.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)