733857
DL-α-Tocopherol methoxypolyethylene glycol succinate solution
2 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, TPGS-750-M
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Bucherer Carbazole Synthesis
reagent type: surfactant
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.336
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Aplicação
Included among the possible reactions are:
- Olefin metathesis
- Pd-catalyzed cross coupling reactions including Heck, Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig reactions
- C-H activation reactions
Second generation amphiphile for cross-coupling reactions in water
Outras notas
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Protocolos
Buchwald-Hartwig Amination Reaction in Water at Room Temperature using TPGS-750-M
Amide Coupling in a Box