776033
SPGS-550-M
2% w/w in H2O
Sinônimo(s):
Nok
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
2% w/w in H2O
índice de refração
n20/D 1.336
densidade
1.005 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(CC)CCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(OC(CCC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)CCC4(C)C3CCC21C
InChI
1S/C58H104O16/c1-8-48(46(2)3)10-9-47(4)52-13-14-53-51-12-11-49-45-50(17-19-57(49,5)54(51)18-20-58(52,53)6)74-56(60)16-15-55(59)73-44-43-72-42-41-71-40-39-70-38-37-69-36-35-68-34-33-67-32-31-66-30-29-65-28-27-64-26-25-63-24-23-62-22-21-61-7/h11,46-48,50-54H,8-10,12-45H2,1-7H3
chave InChI
YTKPTELRRARCNX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
"Nok":A Phytosterol-Based Amphiphile Enabling Transition-Metal-Catalyzed Couplings in Water at Room Temperature
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.