Documentos Principais
731935
Sigma-Aldrich
7-Deazahypoxanthine
97%
Sinônimo(s):
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5N3O
Número CAS:
Peso molecular:
135.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
345-350 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
chave InChI
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)