Key Documents
699497
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
95%
Sinônimo(s):
4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClIN3
Número CAS:
Peso molecular:
279.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
pf
179-183 °C (D)
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
chave InChI
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)